Learn More
Glucose monohydraté, LoGiCal
Description
Monohydrate de glucose
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Glucose Monohydrate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H12 O6 . H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| Nom IUPAC | (2 SR,3 R,4 S,5 S,6 R)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-2,3,4,5-tétrol monohydraté |
| Industry Type | Forensics |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
| Afficher plus |