Learn More
Glucose monohydraté, Mikromol™
Description
Monohydrate de glucose
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Glucose Monohydrate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H12 O6 . H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| Nom IUPAC | (2SR,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-2,3,4,5-tétol monohydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
| Quantité | 250 mg |
| Afficher plus |