missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Glutaminase Activity Assay Kit (Colorimetric)
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Contenu et stockage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Identification génétique (Entrez) | 2744 |
| Symbole de gène(s) | GLS |
| Quantité | 96 tests |
| Synonyme | AAD20, EC 3.5.1.2, GLS1DKFZp686O15119, glutaminase, glutaminase C, glutaminase kidney isoform, mitochondrial, glutaminase, phosphate-activated, K-glutaminase, KIAA0838FLJ10358, L-glutamine amidohydrolase |
| Catégorie de recherche | Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction |
| Espèces | Non-species specific |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?