Learn More
Glutaminase-IN-1, MedChemExpress
Code produit. 16441077
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16441077
Marque: Medchem Express HY114334
MedChemExpress Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.
Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaminase-IN-1
CAS 2247127-79-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H24F3N7O3Se
Quantité 50 mg
Synonyme CB839 derivative
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (202.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)=O)C=C2)[Se]1)CC4=NC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 618.47
Poids de la formule 618.47
Pourcentage de pureté 98.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.