Learn More
Solution de glutaraldéhyde (25 %/Certifié/BioReagent), Fisher BioReagents
Code produit. p-26059
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 10418543
Marque: Fisher BioReagents BP25481
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recommended Storage
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00007025
Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
CID PubChem 3485
ChEBI CHEBI:64276
Nom IUPAC pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaraldehyde Solution
Forme physique Liquide
Point de fusion -5°C
Note relative au nom 25%
Point d’ébullition 100°C
Densité 1.060g/cm³
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur 16.4mmHg at 20°C
Quantité 1 L
Plage de pourcentage du dosage 24.0 to 26.5 %
Formule linéaire HC(O)(CH2)3CHO
Merck Index 15, 4508
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 24.0 to 26.5%
Qualité Produits certifiés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaric dialdehyde 25 % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Glutaraldehyde