Learn More
Acide glutaranilique, 97 %
Code produit. 11352796
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11352796
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08955.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5414-99-3
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00021788
Clé InChI NUDGFGBJFZEEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaranilic acid, 5-oxo-5-phenylamino pentanoic acid, n-phenylglutaramic acid, 4-phenylcarbamoyl-butyric acid, 4-n-phenylcarbamoyl butanoic acid, acmc-20akt6, cbmicro_009088, cbkinase1_002320, cbkinase1_014720, 4-phenylcarbamoyl butanoic acid
CID PubChem 223386
Nom IUPAC Acide 5-anilino-5-oxopentanoïque
SMILES OC(=O)CCCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaranilic acid
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 5 g
Beilstein 2807261
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 97%