Learn More
Dialdéhyde glutarique, solution à 25 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3523458 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
Code produit. 10366890
Marque: Thermo Scientific 119980250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaric dialdehyde
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Point de fusion -5.0°C
Densité 1.0600g/mL
pH 3.2 to 4.2
Point d’ébullition 101°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H8O2
Formule linéaire OHC(CH2)3CHO
Indice de réfraction 1.373
Numéro MDL MFCD00007025
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Merck Index 15, 4508
Gravité spécifique 1.06
Synonyme glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
Nom IUPAC pentanedial
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
CID PubChem 3485
ChEBI CHEBI:64276
Poids de la formule 100.12
Tension de vapeur 16.4mmHg at 20°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.