Learn More
Dialdéhyde glutarique, SPEX CertiPrep™
Code produit 12979414 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12979414 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12979414 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S3854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.73€
    114.65€ / 1mL
    Économisez 50.08€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Dialdéhyde glutarique111-30-81000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaric dialdehyde
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
CAS 111-30-8, 7732-18-5
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C5H8O2
Numéro MDL MFCD00007025
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES O=CCCCC=O
Nom IUPAC pentanedial
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
CID PubChem 3485
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:64276
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • glutaric dialdehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glutaral
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire