Learn More
Dichlorure de glutaryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10102870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10102870 25 mL Flacon en verre 25mL
10676112 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10102870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2873-74-7 | C5H6Cl2O2 | 169.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2873-74-7
Formule moléculaire C5H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00000755
Clé InChI YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride
CID PubChem 17887
Nom IUPAC dichlorure de pentanedioyl
SMILES C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaryl dichloride
Note relative au nom 97%
Couleur Brun rouge ou incolore à jaune
Densité 1.3240g/mL
Point d’ébullition 216.0°C to 218.0°C
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO(CH2)3COCl
Indice de réfraction 1.4720 to 1.4760
Quantité 25 mL
Beilstein 02, 634
Gravité spécifique 1.324
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Poids de la formule 169.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaryl dichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.