Learn More
Glutathion, Mikromol™
Code produit 17952606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952606 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952606 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1025.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Glutathione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutathione
CAS 70-18-8
Noms d’analytes ou de composants Glutathione
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H17 N3 O6 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Glutathione, l-gamma-Glutamyl-l-cysteinylglycine
Formule InChI InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 307.32
Quantité 250 mg
Poids de la formule 307,0838 g/mol