Learn More
Glutathion réduit, Fisher Bioreagents
Code produit. p-26109
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100g
1g
25g
50g
Code produit. 10071213
Marque: Fisher BioReagents BP25211
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le glutathion est un tripeptide utile impliqué dans de nombreux aspects du métabolisme, y compris le transport des acides aminés γ-glutamyl et le clivage réducteur des liaisons disulfures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-18-8
Formule moléculaire C10H17N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 307.321
Clé InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonyme glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
CID PubChem 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutathione Reduced
Point de fusion 182°C
Couleur Blanc
pH 3
Résidus d’allumage 0.01% max.
Perte à la dessiccation Report %
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4511
Rotation spécifique -21 to -11° (+ or -)
Poids de la formule 307.3
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre / Solide