Learn More
Cytiva Milieux de glutathione Sepharose™ 4B
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
300 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
300mL
Description
- Capacité de liaison : > 5 mg de foie de cheval GST/ml de milieu (dépendant du débit) Granulométrie moyenne : 90 μm
- Débit recommandé (H2O à température ambiante) : 75 cm/heure
- Stable en présence des tampons aqueux couramment utilisés
- Stable dans la plage de pH de 4 à 13
Spécification
Spécification
| Matériau | Glutathione Sepharose 4B |
| Plage de pH | 4 à 13 |
| Granulométrie | 90 μm |
| Quantité | 100 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Glutathione Sepharose 4B, 100 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol