Learn More
Cytiva Milieux de glutathione Sepharose™ 4B
Code produit. 11594935 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
300 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
300mL
Code produit. 11594935
Marque: Cytiva 17075601
À utiliser pour la purification haute capacité de protéines hybrides marquées à la glutathione S-transférase (GST). Le milieu Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B permet la purification en une seule étape.
  • Capacité de liaison : > 5 mg de foie de cheval GST/ml de milieu (dépendant du débit) Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Débit recommandé (H2O à température ambiante) : 75 cm/heure
  • Stable en présence des tampons aqueux couramment utilisés
  • Stable dans la plage de pH de 4 à 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Glutathione Sepharose 4B
Plage de pH 4 à 13
Granulométrie 90 μm
Quantité 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutathione Sepharose 4B, 10 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol