Learn More
Glycérine, MP Biomedicals™
Code produit 11495255 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11495255 4 L
11475255 500 mL
11485255 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495255 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219956604
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Utilisé dans la préparation des échantillons et la formation du gel pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Glycérine, MP Biomedicals (5-10%) augmente la densité d'un échantillon de sorte qu'il se déposera en couche au fond d'un puits d'échantillon. Il est également utilisé dans la fabrication de gels à gradient et comme protéine
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Point de fusion 20 °C (littérature)
Densité 1,25g/mL (litt.)
Point d’ébullition 182 °C (20 mmHg (littérature))
Résidus d’allumage ≤ 0,01%
Indice de réfraction n20/D 1.474 (litt.)
Quantité 4 L
Gravité spécifique ≥1,249
Densité de vapeur 3.1 (contre l’air) (litt.)
Poids de la formule 92,09g/mol
Tension de vapeur <1mmHg (20 °C) (litt.)
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité USP
Forme physique Liquid