Learn More
Trioléate de glycérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10190612 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10190612 5 mL 5mL
10541902 1 mL 1mL
10004983 25 mL 25mL
11954961 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10190612 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368120050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-32-7
Formule moléculaire C57H104O6
Poids moléculaire (g/mol) 885.45
Numéro MDL MFCD00137563
Clé InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonyme triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
CID PubChem 45253964
Nom IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-énoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-énoyl]oxypropyle](E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerine trioleate
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9130g/mL
Point d’ébullition 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Indice de réfraction 1.4680 to 1.4700
Quantité 5 mL
Beilstein 02,IV,1664
Merck Index 15,9904
Gravité spécifique 0.913
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 885.45
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide