Learn More
Glycerol 1-Monobutyrate (Technical Grade), TRC
Code produit 17984625
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17984625 250 mg 250mg
17981945 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17984625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG598415250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-25-5
Formule moléculaire C7H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.18
Synonyme 1-Monobutyrin, 2,3-Dihydroxypropyl Butyrate, Glycerol 1-Monobutyrate, Glycerol α-Monobutyrate, Glycerol-α-mono-n-butyrate, Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451, α-Monobutyrin
Nom IUPAC 2,3-dihydroxypropyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol 1-Monobutyrate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3
Poids de la formule 162.0892