Learn More
Glycérol 1-monobutyrate (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycerol 1-Monobutyrate |
| CAS | 557-25-5 |
| Formule moléculaire | C7H14O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Monobutyrin, 2,3-Dihydroxypropyl Butyrate, Glycerol 1-Monobutyrate, Glycerol α-Monobutyrate, Glycerol-α-mono-n-butyrate, Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451, α-Monobutyrin |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(=O)OCC(O)CO |
| Nom IUPAC | butanoate de 2,3-dihydroxypropyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.18 |
| Poids de la formule | 162.0892 |