Learn More
Glycérol, 98+%, Extra Pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10336040 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10336040 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10675872 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
10685872 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10336040 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0600/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.28€
    164.00€ / 2.5L
    Économisez 65.28€
    28% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mole
Glycérol, 98 %, extra pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Point de fusion 18 °C
pH 5
Point d’ébullition 290 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 3.17
Poids de la formule 92,09g/mol
Tension de vapeur 0,003 mbar 50
Forme physique Liquide très visqueux