Learn More
Glycérol, ≥ 99,5 %, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11496441 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496441 1 L 1L
11486441 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496441 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219399691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    181.65€ / 1L
    Économisez 46.35€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Le glycérol est un composé polyol simple qui est un liquide visqueux largement utilisé dans les formulations pharmaceutiques. Il possède trois groupes hydroxyles qui sont responsables de sa solubilité dans l’eau et de sa nature hygroscopique
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Densité 1,2613 g/cm3
Plage de pourcentage du dosage ≥ 99,5 %
Quantité 1 L
Poids de la formule 92.09
Qualité Non disponible
Forme physique Liquide