Learn More
Glycérol, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229460 500 mL Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
10659273 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11914051 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410985000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.75€
    77.65€ / 500mL
    Économisez 16.10€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Informations sur la décomposition >290°C
Point de fusion 18.0°C
Densité 1.2610g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Résidus d’allumage 0.005% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4716
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.261
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Poids de la formule 92.09
Tension de vapeur 0.003mbar at 50°C
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Liquide