Learn More
Glycérol, > 99 %, hautement purifié, MP Biomedicals™
Code produit 11401112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401112 100 mL -
11421112 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11401112 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219520480
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Couleur Incolore
Densité 1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Odorless
Quantité 100 mL
Poids de la formule 92.09
Qualité Hautement purifié
Forme physique Syrupy Liquid