Learn More
Glycérol, > 99 %, hautement purifié, MP Biomedicals™
Code produit 11421112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421112 1 L 1L
11401112 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421112 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219520491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    196.35€ / 1L
    Économisez 10.65€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Couleur Incolore
Densité 1,2613 g/cm cubes à 20 °C (litt.)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Inodore
Quantité 1 L
Poids de la formule 92.09
Qualité Non disponible
Forme physique Liquide sirupeux