Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycerol |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1,2613 g/cm3 à 20 °C |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.9991 |
| Quantité | 1 L |
| Poids de la formule | 92.09 |
| Qualité | Non disponible |
| Forme physique | Liquide visqueux |