Learn More
Glycérol, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10152970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 l
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
25L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10152970 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10562524 250 mL Flacon en verre 250mL
10296200 1 L Flacon en verre 1L
10648143 10 L Récipient en plastique 10L
10591211 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10152970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    141.65€ / 2.5L
    Économisez 28.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycérol, glycérine, alcool glycylique, glycéritol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI : 17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycérol
Note relative au nom Extra pur
Informations sur la décomposition > 290°C
Point de fusion 18.0°C
Densité 1.2610 g/ml
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4716
Quantité 2.5 l
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.261
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : > 500 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol et le 2-propanol, insoluble dans l’éther, le benzène, le chloroforme
Poids de la formule 92.09
Tension de vapeur 0.003 mbar à 50°C
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide visqueux