Learn More
Glycérol, 99+ %, pur, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10716432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10716432 1 L Flacon en verre 1L
10001841 100 mL Flacon en verre 100mL
10244991 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11994631 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10716432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 332030010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    239.00€ / 1L
    Économisez 8.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18.0°C
Densité 1.2610g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4716
Quantité 1 L
Beilstein 01,502
Merck Index 15,452
Gravité spécifique 1.261
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosité 1069 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.09
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide visqueux