Learn More
Glycérol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433297 500 mL 500mL
11443297 2500 mL 2500mL
11453297 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16205.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glycérol est utilisé comme solvant, édulcorant, conservateur, agent antigel, agent épaississant dans les liqueurs et les humectants de l’industrie alimentaire. Il est également utilisé dans la préparation de produits pharmaceutiques et de soins personnels, ce qui améliore la douceur et assure la lubrification. Il s’agit d’un composant actif du savon de glycérine. Il trouve son application dans les sirops de toux, les élixirs et les expectorants, le dentifrice, les savons, les bains de bouche, les produits de soins de la peau, la crème à raser, les produits de soins capillaires et les lubrifiants personnels à base d’eau. Il est utilisé comme matériau de départ pour la préparation de la nitroglycérine, de l’iodure d’allyle, de l’épichlorhydrine et de l’acétate de glycérine. Dans le domaine médical, il est également utilisé comme un laxatif et une réduction temporaire de la pression interne de l’œil. En outre, il est impliqué dans les gels de gradient de coulage, le stabilisateur de protéines et le composant tampon de stockage.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’alcool. Partiellement miscible à l’éther et à l’acétate d’éthyle. Immiscible au chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec l’acide perchlorique, l’oxyde de plomb, l’anhydride acétique, le nitrobenzène, le chlore, les peroxydes, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 182°C (20 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.474
Quantité 500 mL
Beilstein 635685
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4484
Informations sur la solubilité Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Poids de la formule 92.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycerol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.