Learn More
Glycérol, pour analyse, solution aqueuse 86-88 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10451301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10451301 250 mL Flacon en verre 250mL
10441301 1 L Flacon en verre 1L
10665521 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10404035 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10451301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.85€
    35.65€ / 250mL
    Économisez 7.20€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom 86 to 88% wt% Aqueous Solution
Point de fusion 18.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2270g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4750
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.227
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viscosité 1069 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.09
Pourcentage de pureté 86.0 to 88.0%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide visqueux