Learn More
Glycérol (biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit 12144481
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12144481 4 L Flacon en verre 4L
10021083 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12144481 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2294
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour la conservation à basse température des enzymes et des cultures bactériennes.
Pour le stockage à basse température des enzymes et des cultures bactériennes
Le glycérol est utilisé pour le stockage à basse température des enzymes et des cultures bactériennes, la purification des protéines et comme composant dans les tampons de chargement par électrophorèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Informations sur la décomposition >290°C
Point de fusion 18°C
Densité 1.261g/cm³
pH 5
Point d’ébullition 290°C
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 4 L
Merck Index 15, 4520
Poids de la formule 92.09
Tension de vapeur 0.003mbar at 50°C
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Liquide visqueux