Learn More
Glycérol, qualité biologie moléculaire
Product Code. 15473719
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Unit Size:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15473719 1 L 1L
15463719 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15473719 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61059.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    126.65€ / 1L
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Utile en tant que cryoprotecteur. Le glycérol évolue au cours du stockage et selon la concentration des enzymes. Il joue un rôle vital dans la préparation des échantillons et la formation de gel pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Il est également utilisé pour faciliter le coulage des gels en gradient, des stabilisants protéiques et des composants de tampons de stockage.
Useful as a cryoprotectant.Glycerol is evolved in the storage and concentration of enzymes. It plays a vital role in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. It is also used to aid in casting gradient gels, protein stabilizer and storage buffer component. Further, it is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent and sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 182°C (20 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.474
Quantité 1 L
Beilstein 635685
Sensibilité Hygroscopic
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Poids de la formule 92.09
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Liquide