Learn More
Glycérol, pur, solution aqueuse à 83,5-88,5 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10145743 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10145743 5 L Flacon en plastique 5L
10073400 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10145743 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2270g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4750
Quantité 5 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.227
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viscosité 1069 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.09
Pourcentage de pureté 83.5 to 88.5%
Qualité Pures
Forme physique Liquide visqueux