Learn More
Glycérol, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15681470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Conditionnement:
1L
250kg
5L
70kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15681470 1 L 1L
15611480 5 L 5L
15631480 70 kg 70kg
15691470 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15681470 Fournisseur Fluka Code fournisseur 155231L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densité 1,2580 à 1,2644 g/mL à 20 °C, ≥1,257 g/mL à 25 °C
Point d’éclair 160 °C (320 °F)
Résidus d’allumage ≤0,01% (en SO4)
Température d’allumage 698 °F
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densité de vapeur 3.1 (contre l’air)
Poids de la formule 92,09g/mol
Tension de vapeur 1 mmHg (20 °C)
Pourcentage de pureté 99 à 101 % (alcalinétrie)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Glycerol