Learn More
Glycérol, puriss., Solstice
Artikelnummer. 15691470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Pakningsstørrelse:
1L
250kg
5L
70kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
15691470 250 kg 250kg
15681470 1 L 1L
15611480 5 L 5L
15631480 70 kg 70kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15691470 Leverandør Fluka Leverandørnr. 15523250KG
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densité 1,2580 à 1,2644 g/mL à 20 °C, ≥1,257 g/mL à 25 °C
Point d’éclair 160 °C (320 °F)
Résidus d’allumage ≤0,01% (en SO4)
Température d’allumage 698 °F
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 250 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densité de vapeur 3.1 (contre l’air)
Poids de la formule 92,09g/mol
Tension de vapeur 1 mmHg (20 °C)
Pourcentage de pureté 99 à 101 % (alcalinétrie)
Qualité puriss.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.