Learn More
Glycérol, puriss. p.a., réactif ACS, Solstice
Code produit 15665690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15665690 1 L 1L
15685690 250 mL 250mL
15675690 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15665690 Fournisseur Fluka Code fournisseur 497701L
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Densité 1.25g/mL
Point d’éclair 160 °C (320 °F)
Température d’allumage 698 °F
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densité de vapeur 3.1 (contre l’air)
Poids de la formule 92,09g/mol
Tension de vapeur 1 mmHg (20 °C)
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Glycerol