Learn More
Triacétate de glycérol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468996 500 g 500g
11478996 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17132.36
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.205 g/mol
Glycerol triacetate is used as a food additive and as a solvent in flavorings. It acts as an excipient in pharmaceutical products where it is used as a humectant and a plasticizer. It is also used as a fuel additive, as an antiknock agent, adhesives and sealant chemicals, fillers, intermediates and process regulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triacétate de glycérol est utilisé comme additif alimentaire et comme solvant dans les arômes. Il agit comme excipient dans les produits pharmaceutiques où il est utilisé comme humectant et plastifiant. Il est également utilisé comme additif de carburant, agent antidétonant, adhésifs et produits chimiques de scellage, charges, intermédiaires et régulateurs de procédés.
Solubilité
Légèrement miscible avec l’eau, le tétrachlorure de carbone et le disulfure de carbone. Miscible avec l’acétone, l’éthanol, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-76-1
Formule moléculaire C9H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.205
Numéro MDL MFCD00008716
Clé InChI URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
CID PubChem 5541
ChEBI CHEBI:9661
Nom IUPAC acétate de 2,3-diacétyloxypropyle
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol triacetate
Point de fusion 2°C to 4°C
Densité 1.155 g/mL
Point d’ébullition 257°C to 259°C
Point d’éclair 149°C (300°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water,carbon tetrachloride and carbondisulfide. Miscible with acetone,ethanol,benzene and chloroform.
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycerol triacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycerol triacetate