Learn More
Tributyrate de glycérol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Glycerol tributyrate is a triglyceride that may inhibit cell growth and induce cell differentiation. It is used to to induce differentiation of malignant cells followed by arrest of cell growth and apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le glycérol tributyrate est un triglycéride qui peut inhiber la croissance cellulaire et induire la différenciation cellulaire. Il est utilisé pour induire la différenciation des cellules malignes suivie d’un arrêt de la croissance cellulaire et l’apoptose.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes. Utiliser dans une pièce suffisamment aérée.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Glycerol tributyrate |
| Point de fusion | -75°C |
| Densité | 1.032 |
| Point d’ébullition | 307°C to 308°C |
| Point d’éclair | 174°C (345°F) |
| Indice de réfraction | 1.4358 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1714746 |
| Merck Index | 14,9620 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Show More |