Learn More
Tributyrate de glycérol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443784 250 g 250g
11433784 50 g 50g
11423784 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443784 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11830.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.52€
    63.65€ / 250g
    Économisez 13.87€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Tributyrate de glycérol, 98 %, C15H26O6, numéro CAS-60-01-5, tri-n-butyrine, tributyrate de glycérol, tributyrate de propane-1,2,3-triyl, tributyrate de glycérol, tributanoate de glycérol, glycéroltributyrine, tributyrine, butyrine, triglycéride de butyryle, tributine, 1 000 g, 1714746, 307°C à 308°C, CHEBI:35020
Glycerol tributyrate is a triglyceride that may inhibit cell growth and induce cell differentiation. It is used to to induce differentiation of malignant cells followed by arrest of cell growth and apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glycérol tributyrate est un triglycéride qui peut inhiber la croissance cellulaire et induire la différenciation cellulaire. Il est utilisé pour induire la différenciation des cellules malignes suivie d’un arrêt de la croissance cellulaire et l’apoptose.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes. Utiliser dans une pièce suffisamment aérée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-01-5
Formule moléculaire C15H26O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.367
Numéro MDL MFCD00009392
Clé InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
CID PubChem 6050
ChEBI CHEBI:35020
Nom IUPAC Butanoate de2,3-di(butanoyloxy)propyle
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol tributyrate
Point de fusion -75°C
Densité 1.032
Point d’ébullition 307°C to 308°C
Point d’éclair 174°C (345°F)
Indice de réfraction 1.4358
Quantité 250 g
Beilstein 1714746
Merck Index 14,9620
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 302.37
Pourcentage de pureté 97%