Learn More
Glycérol (ultra pur 99,5 %)
Code produit 11421572 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421572 4 L 4L
11401572 500 mL 500mL
11411572 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421572 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04800689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.05€
    307.65€ / 4L
    Économisez 28.40€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Quantité 4 L
Qualité Ultrapure
Forme physique Liquid