Learn More
Méthacrylate de glycidyle, 97 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11486770
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11486770
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11133.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Glycidyl methacrylate is commonly used as a monomer for the preparation of epoxy resins. It is also used to provide epoxy functionalization to polyolefins and other acrylate resins. Further, it is also useful as an epoxy resin additive for paint coating formulations and adhesive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylate de glycidyle est couramment utilisé comme monomère pour la préparation des résines époxy. Il est également utilisé pour assurer la fonctionnalisation de l’époxy aux polyoléfines et autres résines acrylates. En outre, il est également utile comme additif de résine époxy pour les formulations de revêtement de peinture et les applications adhésives.
Solubilité
Miscible au benzène, à l’alcool et à l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-91-2
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00005137
Clé InChI VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
CID PubChem 7837
Nom IUPAC oxiran-2-ylméthyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -82°C
Densité 1.078
Point d’ébullition 189°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 50 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2506
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycidyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Glycidyl methacrylate