Learn More
Chlorydrate de glycinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081236
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11459023
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11128.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1668-10-6 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
Glycinamide hydrochloride is a buffer that is useful in the physiological pH range. And it is also used as a pharmaceutical intermediate, in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de glycinamide est un tampon utile pour la gamme de pH physiologique. Il est aussi utilisé comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1100 g/l).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1668-10-6
Formule moléculaire C2H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.541
Numéro MDL MFCD00013008
Clé InChI WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
CID PubChem 2723639
Nom IUPAC 2-aminoacétamide ; chlorydrate
SMILES C(C(=O)N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycinamide hydrochloride
Point de fusion ∼204°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3554199
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (1100g/L).
Poids de la formule 110.54
Pourcentage de pureté 98%