Learn More
Chlorydrate de glycinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10764611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10764611
Marque: Thermo Scientific Acros 120060250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1668-10-6 | C2H6N2O·HCl | 110.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1668-10-6
Formule moléculaire C2H6N2O·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 110.54
Numéro MDL MFCD00013008
Clé InChI WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
CID PubChem 2723639
Nom IUPAC 2-aminoacétamide ; chlorydrate
SMILES C(C(=O)N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycinamide hydrochloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 204°C
Couleur Beige à blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CONH2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 04, 343
Poids de la formule 110.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycinamide hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.