Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, Solution tampon 0,2 M, pH 2,5
Code produit 15454349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454349 250 mL 250mL
15464349 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454349 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61855.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.44€
    59.65€ / 250mL
    Économisez 13.79€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
This buffer solution is used for eluting (dissociating) antibodies in various antibody purification procedures such as affinity purification of antibody using peptide coupled to a column. It is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cette solution tampon est utilisée pour éluer (dissocier) les anticorps dans diverses procédures de purification des anticorps, telles que la purification par affinité des anticorps utilisant des peptides couplés à une colonne. Il est largement utilisé comme tampon dans une variété d’applications immunologiques. La glycine est également utilisée comme éluant dans la chromatographie sur colonne. On observe l’utilisation de la glycine dans la détermination enzymatique du lactate à l’aide de déshydrogénase lactique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml) et dans l’acétone (légèrement soluble). Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 2.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL