Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, Solution tampon 0,2 M, pH 3,0
Code produit 15444899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444899 500 mL 500mL
15434899 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444899 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62527.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.32€
    99.65€ / 500mL
    Économisez 18.67€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Glycine is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. It is frequently used in the preparation of TG Buffers where the buffer is used as a running and/or transfer buffer for polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycine est largement utilisée comme tampon pour diverses applications immunologiques. Elle est fréquemment employée dans la préparation de tampons TG, où le tampon est utilisé comme tampon de transfert et / ou de migration pour les transferts Western et l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. La glycine est également utilisée comme éluant dans la chromatographie sur colonne. On observe l’utilisation de la glycine dans la détermination enzymatique du lactate à l’aide de déshydrogénase lactique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 3.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL