Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99 %
Code produit. p-7021470
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
Code produit. 11454894
Marque: Thermo Scientific Chemicals A13816.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
La glycine est utilisée comme additif dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux et comme édulcorant et exhausteur de goût dans les aliments destinés à l’homme. Elle est également utilisée comme tampon dans les antiacides, les analgésiques, les antisudorifiques, les cosmétiques et les articles de toilette. Elle intervient comme neurotransmetteur dans le système nerveux central, en particulier dans la moelle épinière, le tronc cérébral et la rétine. Elle s’utilise comme tampon et évite aux échantillons d’être endommagés lors des électrophorèses. De plus, elle permet de supprimer les anticorps de marquage des protéines dans les membranes de western blot. En outre, elle participe à la production de produits en caoutchouc mousse, d’agents complexants de métaux et d’engrais.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycine est utilisée comme additif dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux et comme édulcorant et exhausteur de goût dans les aliments destinés à l’homme. Elle est également utilisée comme tampon dans les antiacides, les analgésiques, les antisudorifiques, les cosmétiques et les articles de toilette. Elle intervient comme neurotransmetteur dans le système nerveux central, en particulier dans la moelle épinière, le tronc cérébral et la rétine. Elle s’utilise comme tampon et évite aux échantillons d’être endommagés lors des électrophorèses. De plus, elle permet de supprimer les anticorps de marquage des protéines dans les membranes de western blot. En outre, elle participe à la production de produits en caoutchouc mousse, d’agents complexants de métaux et d’engrais.
Solubilité
Soluble dans l’eau et dans la pyridine. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique, le n-octanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
pH 5.97
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Informations sur la solubilité Soluble in water and pyridine. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether,n-octanol and ethanol.
Densité 1.1607
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté 99%