Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99 %, réactif ACS
Code produit. p-4440198 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 12317153
Marque: Thermo Scientific Chemicals 385900500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Densité 1.5950g/mL
Quantité 50 g
Poids de la formule 75.07
Qualité Réactif ACS