Learn More
Glycine, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10589760 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
Code produit. 10589760
Marque: Fisher Chemical G/0800/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
C2H5NO2, numéro CAS 56-40-6, glycolixir, padil, aciport, hampshire glycine, acide aminoéthanoïque, glycine, glycocolle, glycosthène, glicoamine, acide aminoacétique, 1 kg, CHEBI:15428, blanc, 75,07 g/mol, DHMGODQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-acide aminoacétique, 182 C, 8131, 75.067, pot de poudre en plastique, 5,9 à 6,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Point de fusion 182°C
pH 5.9 to 6.4
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 250 g
Poids de la formule 75.07g/mol
Forme physique Poudre