Learn More
Glycine cristalline MP Biomedicals
Code produit. 11417680 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Code produit. 11417680
Marque: MP Biomedicals 0210057001
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Densité 1.16 g/mL
Quantité 1 kg
Poids de la formule 75.07
Forme physique Cristalline