Learn More
Diméthylamide de glycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439440
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11439440
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50293.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Glycine dimethylamide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthylamide de glycine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1857-19-8
Numéro MDL MFCD06655265
Synonyme 2-amino-n,n-dimethyl-acetamide, acetamide, 2-amino-n,n-dimethyl, n,n-dimethylglycinamide, glycinedimethyl amide, pubchem22320, acmc-1bw2m, 1,1-dimethylurea hydrochloride, 2-amino-n,n,-dimethylacetamide, 2-amino-n,n-dimethylacetamide; n,n-dimethylglycinamide
CID PubChem 4961823
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine dimethylamide
Formule moléculaire C4H10N2O
Formule linéaire H2NCH2CON(CH3)2
Numéro UN UN2735
Clé InChI KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)CN
Nom IUPAC 2-amino-N,N-diméthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 102.137
Quantité 250 mg
Odeur Amine-like
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 97%