Learn More
Glycine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321581 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321581 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14037000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
CAS 56-40-6
Noms d’analytes ou de composants Glycine
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C2 H5 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Glycine, 2-Aminoacetic acid, 2-Aminoacetic acid, 20: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, 5: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 5: PN: WO2013027191 SEQID: 13 claimed sequence, 68: PN: US20110195077 SEQID: 13 claimed sequence, 75: PN: WO2011084714 SEQID: 78 claimed sequence, Aciport, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glicoamin, Glycocoll, Glycolixir, Glycosthene, Gyn-Hydralin, H 1, NSC 25936, NSC 2916, NSC 54188, Padil
Formule InChI InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
SMILES NCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Quantité 100 mg
Poids de la formule 75.032 g/mol