Learn More
Glycine, qualité d’électrophorèse, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
- La glycine est un composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
- Glycine is also a component of Towbin′s transfer buffer for Western blots. (La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western.)
- Il s’agit d’un neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière et d’un régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycine |
| Point de fusion | 451°F |
| pH | 4 (0,2 molaire de solution aqueuse) |
| Rotation spécifique | ≤0.0065% |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether. |
| Densité | 1.1607 g/mL |
| Quantité | 1 kg |
| Rotation optique | ≤0.0065% |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Qualité | Électrophorèse |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.