Learn More
Chlorhydrate d'ester éthylique de glycine, Mikromol
Description
Chlorhydrate d'ester éthylique de glycine, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 623-33-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H9 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Glycine, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethyl)ammonium chloride, 279: PN: US20070105806 PAGE: 26 claimed protein, 27: PN: WO2010042547 PAGE: 47 claimed protein, 281: PN: US20050107325 PAGE: 127 claimed protein, Aminoacetic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, Ethyl aminoacetate hydrochloride, Ethyl glycinate hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride salt, Glycine ethyl ester monohydrochloride, Glycine ethyl ether hydrochloride, Glycine hydrochloride ethyl ester, L-Glycine ether ester hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CN |
| Afficher plus |